Documenti fondamentali
GF40836775
Incoloy® alloy 800 - heat resisting alloy, Ni32.5Cr21Fe
200mm tube, 9.5mm outside diameter, 0.7mm wall thickness, 8.1mm inside diameter, annealed
Sinonimo/i:
NI127400
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 408-367-75
Lunghezza
200 mm
D.E. × D.I. × spess. parete
9.5 mm × 8.1 mm × 0.7 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Incoloy is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)