GF40532385
Polyethersulfone
(PES), rod, diam. 25.4 mm, L 200 mm
Sinonimo/i:
SU307925
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 405-323-85
Lunghezza
200 mm
Diametro
25.4 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)