GF40287258
Manganese
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.002mm, permanent polyester support, 98.7%
Sinonimo/i:
Manganese, MN000060
About This Item
Saggio
98.7%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 402-872-58
Resistività
185 μΩ-cm, 20°C
P. eboll.
1962 °C (lit.)
Punto di fusione
1244 °C (lit.)
Densità
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mn]
InChI
1S/Mn
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)