GF40035002
Stainless Steel - 17-4PH alloy, FeCr17Ni4
1000mm rod, 12.7mm diameter
Sinonimo/i:
FL017920
About This Item
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 400-350-02
L × diam.
1000 m × 12.7 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)