GF39966137
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
500mm rod, 12.7mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
CU077940
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 399-661-37
L × diam.
500 mm × 12.7 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF39966137-1EA | 4061825448671 |
GF39966137-2EA | 4061829972547 |