Key Documents
GF39404561
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
foil, 1m coil, 0.125mm thickness, half hard
Sinonimo/i:
FE020265
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (coil - half hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 394-045-61
Misura × spessore
1 m × 0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)