GF38854187
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
5m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, epoxy insulation
Sinonimo/i:
NI055850
Descrizione
epoxy insulation
Forma fisica
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 388-541-87
Lunghezza
5 m
Diam. conduttore
0.025 mm
Spessore isolante
0.004 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)