GF38765773
Lutetium
foil, thickness 0.025 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
Sinonimo/i:
LU000200
About This Item
Saggio
99%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 387-657-73
Resistività
54 μΩ-cm, 20°C
Misura
25 × 25 mm
Spessore
0.025 mm
P. ebollizione
3402 °C (lit.)
Punto di fusione
1663 °C (lit.)
Densità
9.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Lu]
InChI
1S/Lu
OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF38765773-1EA | 4061821096012 |
GF38765773-2EA | 4061821096029 |