GF38495885
Manganese
rod, 50mm, diameter 4.0mm, cast, 99.5%
Sinonimo/i:
Manganese, MN007910
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.5%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 384-958-85
Resistività
185 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
50 mm × 4.0 mm
P. ebollizione
1962 °C (lit.)
Punto di fusione
1244 °C (lit.)
Densità
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mn]
InChI
1S/Mn
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF38495885-1EA | 4061825391625 |