Key Documents
GF38277478
Tungsten
rod, 100mm, diameter 6.35mm, centerless ground, 99.95%
Sinonimo/i:
Tungsten, W 007925, W
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
W
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141747
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.95%
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 382-774-78
Resistività
4.9 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
100 mm × 6.35 mm
P. eboll.
5660 °C (lit.)
Punto di fusione
3410 °C (lit.)
Densità
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[W]
InChI
1S/W
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N