Documenti fondamentali
GF38175981
Gold
wire, 0.5 mm diameter, length 0.5 m, purity 99.95%
Sinonimo/i:
AU005160
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Au
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141717
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.95%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 381-759-81
Resistività
2.05 μΩ-cm, 0°C
Lunghezza
0.5 m
Diametro
0.5 mm
P. eboll.
2808 °C (lit.)
Punto di fusione
1063 °C (lit.)
Densità
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Au]
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)