GF37996789
Gold
tube, 200mm, outside diameter 2.0mm, inside diameter 1.7mm, wall thickness 0.15mm, as drawn, 99.95%
Sinonimo/i:
Gold, AU007201
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.95%
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 379-967-89
Resistività
2.05 μΩ-cm, 0°C
L × spess. parete
200 mm × 0.15 mm
D.E. × D.I.
2.0 mm × 1.7 mm
P. ebollizione
2808 °C (lit.)
Punto di fusione
1063 °C (lit.)
Densità
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Au]
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)