Documenti fondamentali
GF37946852
Lead-tin alloy, Pb75Sn25
10m wire, 1mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
PB035140
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 379-468-52
L × diam.
10 m × 1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)