Documenti fondamentali
GF37822361
Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5
foil, 10mm disks, 0.025mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NI040210
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
annealed
foil (disks)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 378-223-61
Misura × spessore
10 mm × 0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)