Documenti fondamentali
GF37581699
Aluminum/Silicon
rod, Al 99%/Si 1%, 5 mm diameter, length 1000 mm, bulk density 2.7 g/cm3
Sinonimo/i:
AL057935
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99%
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 375-816-99
Lunghezza
1000 mm
Diametro
5 mm
Densità bulk
2.7 g/cm3
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)