GF37251277
Platinum/Rhodium
wire, Pt 90%/Rh10%, 0.38 mm diameter, length 0.1 m, temper annealed
Sinonimo/i:
PT015148
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 372-512-77
Lunghezza
0.1 m
Diametro
0.38 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)