Documenti fondamentali
GF37247609
Indium
foil, not light tested, 150x150mm, thickness 0.075mm, as rolled, 100%
Sinonimo/i:
Indium, IN000210
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
In
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.82
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141719
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Saggio
100%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 372-476-09
Resistività
8.37 μΩ-cm
Misura × spessore
150x150 mm × 0.075 mm
Punto di fusione
156.6 °C (lit.)
Densità
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[In]
InChI
1S/In
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)