GF37208077
Bismuth
foil, thickness 0.003 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.97%
Sinonimo/i:
BI000050
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.97%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 372-080-77
Resistività
129 μΩ-cm, 20°C
Misura
25 × 25 mm
Spessore
0.003 mm
P. eboll.
1560 °C (lit.)
Punto di fusione
271 °C (lit.)
Densità
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Bi]
InChI
1S/Bi
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)