GF36940428
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
foil, 50 x 50mm, 0.1mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
CO150240
About This Item
Forma fisica
foil (temper - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 369-404-28
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 0.1 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)