Key Documents
GF36475926
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.008 mm, L 5 m, condition biaxially oriented
Sinonimo/i:
PP301081
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 364-759-26
Lunghezza
5 m
Spessore
0.008 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3