GF36181245
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
100mm rod, 25mm diameter
Sinonimo/i:
FE027950
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 361-812-45
L × diam.
100 mm × 25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF36181245-1EA | 4061825461762 |
GF36181245-2EA | 4061829964443 |
GF36181245-5EA |