GF36130632
Zirconium
tube, 500mm, outside diameter 1.6mm, inside diameter 1.1mm, wall thickness 0.25mm, hard, 99.2%
Sinonimo/i:
Zirconium, ZR007160
About This Item
Saggio
99.2%
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 361-306-32
Resistività
40 μΩ-cm, 20°C
L × spess. parete
500 mm × 0.25 mm
D.E. × D.I.
1.6 mm × 1.1 mm
P. eboll.
4377 °C (lit.)
Punto di fusione
1852 °C (lit.)
Densità
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zr]
InChI
1S/Zr
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)