Key Documents
GF36029493
Aluminium alloy 2014
rod, Al 92%/Cu 8%/Mn 1%/Si 1%/Fe 0.5%/Mg, 22.2 mm diameter, length 500 mm
Sinonimo/i:
AB107920
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 360-294-93
Lunghezza
500 mm
Diametro
22.2 mm