GF35936365
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.075 mm, L 1 m, clear clear
Sinonimo/i:
ES301302
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 359-363-65
Lunghezza
1 m
Spessore
0.075 mm
Colore
clear clear
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)