Documenti fondamentali
GF35935511
Tantalum-tungsten alloy, Ta90W10
500mm rod, 1.5mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
TA037905
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 359-355-11
L × diam.
500 mm × 1.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)