GF35363404
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 0.5 mm, size 150 × 150 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
FA140350
About This Item
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 353-634-04
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)