GF35209571
Stainless steel - AISI 321
foil, Fe/Cr18%/Ni 9%/Ti, thickness 0.25 mm, length 10 m, coil width 150 mm
Sinonimo/i:
FE210321
About This Item
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 352-095-71
Lunghezza
10 m
Largh. bobina
150 mm
Spessore
0.25 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)