Key Documents
GF35202271
Polyimide
(PI), laminate, thickness 0.4 mm, size 150 × 150 mm, polymer thickness 0.025mm
Sinonimo/i:
IM301650
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 352-022-71
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.4 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3