Documenti fondamentali
GF34937231
Superconducting composite wire alloy, NbTi+Cu
200m wire, 0.4mm diameter, copper/superconductor ratio 3:1 by volume
Sinonimo/i:
NB015100
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 349-372-31
L × diam.
200 m × 0.4 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)