GF34904909
Aluminum-manganese alloy, Al98Mn2
20g lump, 10mm max. lump size
Sinonimo/i:
AJ186100
About This Item
Forma fisica
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 349-049-09
Peso
20 g
Dimensione max. pezzetti
10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)