GF34776591
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
100m wire, 0.40mm diameter, hard
Sinonimo/i:
NI025136
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 347-765-91
L × diam.
100 m × 0.40 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)