Key Documents
GF34772182
Titanium-iron powder, Ti50Fe50
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 10g
Sinonimo/i:
TI176010
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 347-721-82
Peso
10 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)