GF34538474
Platinum
insulated wire, 2m, conductor diameter 0.025mm, insulation thickness 0.001mm, PTFE (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.999%
Sinonimo/i:
Platinum, PT005825
About This Item
Saggio
99.999%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 345-384-74
Resistività
10.6 μΩ-cm, 20°C
L × diam. × spessore
2 m × 0.025 mm × 0.001 mm
P. ebollizione
3827 °C (lit.)
Punto di fusione
1772 °C (lit.)
Densità
21.45 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF34538474-1EA | 4061825389622 |