GF34072815
Palladium
rod, 25mm, diameter 4.0mm, 99.95%
Sinonimo/i:
Palladium, PD007940
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.95%
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 340-728-15
Resistività
9.96 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
25 mm × 4.0 mm
P. eboll.
2970 °C (lit.)
Punto di fusione
1554 °C (lit.)
Densità
12.02 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pd]
InChI
1S/Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)