Documenti fondamentali
GF33689469
Boron nitride
sheet, thickness 0.5 mm, 30 mm diameter, condition hot-pressed
Sinonimo/i:
B 603151
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 336-894-69
Diametro
30 mm
30 mm
Spessore
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)