GF33518156
Tantalum/Tungsten
foil, Ta 95%/W 5%, thickness 1.0 mm, size 50 × 50 mm, temper as rolled
Sinonimo/i:
TA090500
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Saggio
≥95%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 335-181-56
Misura
50 × 50 mm
Spessore
1.0 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF33518156-1EA | 4061821136633 |
GF33518156-2EA | 4061821136640 |