GF33493439
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
500mm rod, 6.35mm diameter
Sinonimo/i:
FE217920
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 334-934-39
L × diam.
500 mm × 6.35 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF33493439-2EA | 4061829971564 |
GF33493439-1EA | 4061825459950 |