Documenti fondamentali
GF33152341
Platinum-rhodium alloy, Pt90Rh10
0.2m wire, 0.125mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
PT015130
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 331-523-41
L × diam.
0.2 m × 0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)