GF32887244
Aluminum
wire reel, 10m, diameter 0.05mm, as drawn, 99.99+%
Sinonimo/i:
Aluminum, AL005137
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99%
Stato
wire
Temp. autoaccensione
1400 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 328-872-44
Resistività
2.6548 μΩ-cm
L × diam.
10 m × 0.05 mm
P. ebollizione
2460 °C (lit.)
Punto di fusione
660.37 °C (lit.)
Densità
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Al]
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)