Key Documents
GF32838677
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
200mm rod, 12.7mm diameter
Sinonimo/i:
FE217930
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 328-386-77
L × diam.
200 mm × 12.7 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)