Documenti fondamentali
GF32670772
Yttrium
foil, thickness 0.1 mm, 12 mm diameter, purity 99%
Sinonimo/i:
Y 000210
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Y
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141617
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 326-707-72
Resistività
57 μΩ-cm, 20°C
Diametro
12 mm
12 mm
Spessore
0.1 mm
P. ebollizione
3338 °C (lit.)
Punto di fusione
1522 °C (lit.)
Densità
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Y]
InChI
1S/Y
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)