Documenti fondamentali
GF32567340
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
sheet, 100 x 195mm, 0.35mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
CO153035
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 325-673-40
Misura × spessore
100x195 mm × 0.35 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)