GF32541555
Brass alloy, Cu63Zn37
500mm tube, 0.76mm outside diameter, 0.25mm wall thickness, 0.26mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
CU027150
About This Item
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 325-415-55
L × spess. parete
500 mm × 0.25 mm
D.E. × D.I.
0.76 mm × 0.26 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)