GF32364536
Indium
wire reel, 1m, diameter 1.0mm, as drawn, 99.999%
Sinonimo/i:
Indium, IN005130
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Saggio
99.999%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 323-645-36
Resistività
8.37 μΩ-cm
L × diam.
1 m × 1.0 mm
Punto di fusione
156.6 °C (lit.)
Densità
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[In]
InChI
1S/In
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)