GF31782708
Platinum
wire reel, 1m, diameter 0.125mm, annealed, may be used as one component of a thermocouple, 99.99%
Sinonimo/i:
Platinum, PT005118
About This Item
Saggio
99.99%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 317-827-08
Resistività
10.6 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
1 m × 0.125 mm
P. ebollizione
3827 °C (lit.)
Punto di fusione
1772 °C (lit.)
Densità
21.45 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF31782708-1EA | 4061825387994 |