Key Documents
GF30821622
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
powder, 500g, 50micron max. particle size, atomized condition
Sinonimo/i:
CU066050
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 308-216-22
Peso
500 g
Dimens. max. particelle
50 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)