Key Documents
GF30768093
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
foil, 100 x 100mm, 0.025mm thickness, light tight (lt)
Sinonimo/i:
FE020225
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil (light tight (lt))
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 307-680-93
Misura × spessore
100 mm × 100 mm × 0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)