Key Documents
GF30604250
Polysulfone
(PSU), rod, diam. 50 mm, L 1000 mm, natural
Sinonimo/i:
SU347950
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 306-042-50
Lunghezza
1000 mm
Diametro
50 mm
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3