GF30309353
Tungsten-copper alloy, W80Cu20
100mm rod, 12mm diameter
Sinonimo/i:
W 167920
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 303-093-53
L × diam.
100 mm × 12 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF30309353-2EA | 4061829970994 |
GF30309353-1EA | 4061825457925 |