GF29864649
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 0.05 mm, size 150 × 150 mm
Sinonimo/i:
FP341050
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 298-646-49
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.05 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)